Documentos Principais
RIE156330703
Rieke Metals, Inc.
5-(4-Ethylphenyl)-5-oxovaleric acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-ethylphenyl)-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-2-10-6-8-11(9-7-10)12(14)4-3-5-13(15)16/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
FWKMYWRTBXKGBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7146c
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)