Documentos Principais
RIE156330413
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 7-methyl-6-oxooctanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 7-methyl-6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C11H20O3/c1-4-14-11(13)8-6-5-7-10(12)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
KWMYXLOGIIOZHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7631d
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)