Documentos Principais
RIE156326605
Rieke Metals, Inc.
2'-methoxy-3-(2-methylphenyl)propiophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.33
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)-3-(2-methylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H18O2/c1-13-7-3-4-8-14(13)11-12-16(18)15-9-5-6-10-17(15)19-2/h3-10H,11-12H2,1-2H3
chave InChI
NMNOIUXGXXCYNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0200-05
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)