Documentos Principais
RIE156326562
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-3-phenylpropiophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.3
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)-3-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H16O/c1-13-6-5-9-15(12-13)16(17)11-10-14-7-3-2-4-8-14/h2-9,12H,10-11H2,1H3
chave InChI
UCAUGOXFTYSNGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0100-03
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)