Documentos Principais
RIE156323014
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 4-thiomethylphenyl ketone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.36
Número MDL:
Iupac Name
cyclohexyl[4-(methylsulfanyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H18OS/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)14(15)11-5-3-2-4-6-11/h7-11H,2-6H2,1H3
chave InChI
NDPAQSZECOHMLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-15
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)