Documentos Principais
RIE156322895
Rieke Metals, Inc.
3-carboethoxyphenyl cyclopropyl ketone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(cyclopropylcarbonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-2-16-13(15)11-5-3-4-10(8-11)12(14)9-6-7-9/h3-5,8-9H,2,6-7H2,1H3
chave InChI
XYUIDONJVHHDRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-12
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)