Documentos Principais
RIE156322856
Rieke Metals, Inc.
2'-Cyano-2,2-dimethylpropiophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.24
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,2-dimethylpropanoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-12(2,3)11(14)10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,1-3H3
chave InChI
SENZRNCWZAQBNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6122-08
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)