Documentos Principais
RIE156322658
Rieke Metals, Inc.
2'-Cyano-2-phenylacetophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.26
Número MDL:
Iupac Name
2-(phenylacetyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H11NO/c16-11-13-8-4-5-9-14(13)15(17)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
chave InChI
YOLUXVWDTYCYCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6055-1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)