Documentos Principais
RIE156321377
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-3'-chloro-5'-fluorobenzophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
313.55
Número MDL:
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3-chloro-5-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrClFO/c14-10-3-1-2-8(4-10)13(17)9-5-11(15)7-12(16)6-9/h1-7H
chave InChI
GUXIWNNWUHJRTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5186-18