Documentos Principais
RIE156321343
Rieke Metals, Inc.
3-Chloro-3'-methylbenzophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.69
Número MDL:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c1-10-4-2-5-11(8-10)14(16)12-6-3-7-13(15)9-12/h2-9H,1H3
chave InChI
UWNSZCIJIQEGNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5212-15
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)