Documentos Principais
RIE156321244
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-4'-fluorobenzophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.25
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-fluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11FO3/c1-10(17)19-14-8-4-12(5-9-14)15(18)11-2-6-13(16)7-3-11/h2-9H,1H3
chave InChI
NUOBILDXRLBYMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-13
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)