Documentos Principais
RIE156320641
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-4'-methylbenzophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.29
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-methylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C16H14O3/c1-11-3-5-13(6-4-11)16(18)14-7-9-15(10-8-14)19-12(2)17/h3-10H,1-2H3
chave InChI
FURWUOAMHSMCQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-07
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)