Documentos Principais
RIE156320525
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-3'-nitrobenzophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
285.26
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-nitrobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11NO5/c1-10(17)21-14-8-3-2-7-13(14)15(18)11-5-4-6-12(9-11)16(19)20/h2-9H,1H3
chave InChI
PBFJQQPWFUZHLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Physical Form
Vicous golden oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-30
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)