Documentos Principais
RIE156320523
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-3'-phenoxybenzophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
332.36
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-phenoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C21H16O4/c1-15(22)24-20-13-6-5-12-19(20)21(23)16-8-7-11-18(14-16)25-17-9-3-2-4-10-17/h2-14H,1H3
chave InChI
RERRCAYSOKWCHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-27
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)