Documentos Principais
RIE156320518
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-2'-iodobenzophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
366.16
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-iodobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11IO3/c1-10(17)19-14-9-5-3-7-12(14)15(18)11-6-2-4-8-13(11)16/h2-9H,1H3
chave InChI
BZJSOPCXCHEVSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-20
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)