Documentos Principais
RIE156319178
Rieke Metals, Inc.
4-carboethoxy-2'-methoxybenzophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(2-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-21-17(19)13-10-8-12(9-11-13)16(18)14-6-4-5-7-15(14)20-2/h4-11H,3H2,1-2H3
chave InChI
KYHZXOYDILTTPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5049-13
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)