Documentos Principais
RIE156318883
Rieke Metals, Inc.
cis-2-[2-oxo-2-(4-nitrophenyl)ethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
291.3
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-[2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO5/c17-14(10-5-7-12(8-6-10)16(20)21)9-11-3-1-2-4-13(11)15(18)19/h5-8,11,13H,1-4,9H2,(H,18,19)/t11-,13-/m1/s1
chave InChI
ZBGLYSOHRIXRFD-DGCLKSJQSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18515-48
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)