Documentos Principais
RIE156318775
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(2,3-dimethylbenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(2,3-dimethylbenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-10-6-5-9-12(11(10)2)15(17)13-7-3-4-8-14(13)16(18)19/h5-6,9,13-14H,3-4,7-8H2,1-2H3,(H,18,19)/t13-,14-/m1/s1
chave InChI
KXDFPUOTMLTPRU-ZIAGYGMSSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18510-26
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)