Documentos Principais
RIE156318742
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(4-Fluorobenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236.24
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(4-fluorobenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13FO3/c14-9-6-4-8(5-7-9)12(15)10-2-1-3-11(10)13(16)17/h4-7,10-11H,1-3H2,(H,16,17)/t10-,11-/m1/s1
chave InChI
NHQQJKKAHSUBRB-GHMZBOCLSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18012-23
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)