Documentos Principais
RIE156317565
Rieke Metals, Inc.
3-(2-bromo-2-propenyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.08
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-bromo-2-propenyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrO2/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(6-8)10(12)13/h2-4,6H,1,5H2,(H,12,13)
chave InChI
KNEFVZDLNPPIRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10055-143a
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)