PRIH93ED82C9
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-nitro-1,8-naphthyridin-2-ol
About This Item
Peso molecular:
191.15
Número MDL:
Iupac Name
3-nitro[1,8]naphthyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C8H5N3O3/c12-8-6(11(13)14)4-5-2-1-3-9-7(5)10-8/h1-4H,(H,9,10,12)
chave InChI
ADOMGZKZEWMHEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR363038
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)