Documentos Principais
PRIH93ED81EC
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-benzyl-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-a]isoindole
About This Item
Peso molecular:
247.3
Número MDL:
Iupac Name
2-benzyl-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-a]isoindole
Inchi Code
1S/C16H13N3/c1-2-6-12(7-3-1)10-15-17-16-14-9-5-4-8-13(14)11-19(16)18-15/h1-9H,10-11H2
chave InChI
NDONVOAJMOYCEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362817
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)