Documentos Principais
PRIH3239D4CD
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-(8-methoxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetamide
About This Item
Peso molecular:
233.22
Número MDL:
Iupac Name
N-(8-methoxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-7(14)13-9-6-8-4-3-5-10(16-2)11(8)17-12(9)15/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
XWXIFNUZFSEBGW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR347405
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)