Documentos Principais
PRIH30312732
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-(6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl)-propionic acid
About This Item
Peso molecular:
282.68
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(6-chloro-7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H11ClO5/c1-6-7(2-3-12(16)17)13(18)19-11-5-10(15)9(14)4-8(6)11/h4-5,15H,2-3H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
XWLAZIUBADTDSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR331817
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)