Documentos Principais
PRI444788169
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1,5,7-Trichloro-isoquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.5
Número MDL:
Iupac Name
1,5,7-trichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl3N/c10-5-3-7-6(8(11)4-5)1-2-13-9(7)12/h1-4H
chave InChI
XBYDBAMDAVQRCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR168232
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)