Documentos Principais
PRI424060129
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(azepan-1-yl)-6-isopropyl-pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
263.34
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-azepanyl)-6-isopropyl-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H21N3O2/c1-10(2)11-9-12(13(18)19)16-14(15-11)17-7-5-3-4-6-8-17/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,18,19)
chave InChI
ODKKIHVSQVIULG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR177967
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)