Documentos Principais
8.43658
Sigma-Aldrich
Trimethoxyphenylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethoxyphenylsilane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3SiC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
198.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
221-066-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 83 °C
densidade
1.064 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](OC)(OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Bladder
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup