8.18356
Hydrogen peroxide urea
for synthesis
Sinônimo(s):
Hydrogen peroxide urea, Carbamide peroxide powder, Hydrogen peroxide urea powder
About This Item
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pH
6.3 (20 °C in H2O)
pf
75-85 °C (decomposition)
solubilidade
500 g/L
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)N.OO
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
chave InChI
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2