Merck
Pular para
1.06946
Oxynex® LM
antioxidant for fats and oils, EMPROVE® ESSENTIAL
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352401
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
paste
mp
55 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-8°C
General description
Oferecemos diversas matérias-primas críticas de alta qualidade, solventes e reagentes, além da documentação e conhecimento especializado para atender aos requisitos regulatórios mais rigorosos. Além de nosso catálogo abrangente, também oferecemos serviços de fabricação personalizados para atender às suas necessidades exatas. Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Application
O Oxynex® LM Emprove® Essential age como antioxidante e estabilizante em formulações. O Oxynex® LM Emprove® Essential é adequado para aplicações farmacêuticas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
1.083301.071304.80864
Oxynex® LM antioxidant for fats and oils, EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.06946
Oxynex® LM
L liquid antioxidant for fats and oils EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.08330
L liquid
Pancreatin (from porcine pancreas) 350 FIP-U/g Protease, 6000 FIP-U/g Lipase, 7500 FIP-U/g Amylase, EMPROVE® ESSENTIAL USP
SAFC
1.07130
Pancreatin
form
paste
form
liquid
form
powder
form
liquid
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
parenterals
pharmaceutical
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
mp
55 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxynex® LM
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
hcodes
Mantenha-se em conformidade com a GMP usando o programa Emprove®
Acelere a qualificação, mantenha a conformidade e economize tempo com Emprove® Dossiers.
Baixar Dossiers
Nota: você será levado ao EmproveSuite.com. Seu nome de usuário e senha são separados do SigmaAldrich.com e podem ser diferentes.
Registre-se gratuitamente e acesse Emprove® Dossiers em poucos minutos. Faça upgrade de seu plano de assinatura para desbloquear conteúdo avançado e personalizado no Emprove® Suite
Não está encontrando o que está procurando? Visite a página de ajuda do programa Emprove®.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo:
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está a ter problemas? Não hesite em contactar-nos Assistência Técnica para obter assistência