07-1799
Anti-NCoA-2 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Transcriptional intermediary factor 2, glucocorticoid receptor-interacting protein-1, nuclear receptor coactivator 2, glucocorticoid receptor interacting protein 1, steroid receptor coactivator-2, transcriptional mediators/intermediary factor 2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCOA2(10499)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A representative lot of this antibody was used for chIP. See Monroe, D.G., et al. (2006) J. Biol. Chem. 281(39):28596-28604.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected SRC2 on 10 µg of U2 OS cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
U2 OS cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1