Documentos Principais
MAT428501238
Matrix Scientific
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.58
Número MDL:
Iupac Name
(6-chloro-2,3-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4ClF2N/c9-6-1-2-7(10)8(11)5(6)3-4-12/h1-2H,3H2
chave InChI
DZNGMYTZQJRVAF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/117759.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/117759.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)