Documentos Principais
MAT428344875
Matrix Scientific
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.72
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O/c1-14-6-8-15(9-7-14)11-4-2-10(3-5-11)12(13)16/h2-5H,6-9H2,1H3
chave InChI
QUHFMFPTVRJESL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/114309.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/114309.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)