Documentos Principais
MAT424017167
Matrix Scientific
4-Acetoxy-3'-bromobenzophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
319.15
Número MDL:
pf
113-114
Iupac Name
4-(3-bromobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11BrO3/c1-10(17)19-14-7-5-11(6-8-14)15(18)12-3-2-4-13(16)9-12/h2-9H,1H3
chave InChI
RTEQVISIZXTINW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103491.html
Melting Point
113-114
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103491.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)