Documentos Principais
MAT390510716
Matrix Scientific
2,4-Dichloro-6,7-difluoroquinazoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.02
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6,7-difluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H2Cl2F2N2/c9-7-3-1-4(11)5(12)2-6(3)13-8(10)14-7/h1-2H
chave InChI
OZRYUGTYKIGKMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/099407.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/099407.html