Documentos Principais
MAT386586974
Matrix Scientific
2,3-Difluoro-1-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methylphenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C8H5F5O/c1-4-2-3-5(7(10)6(4)9)14-8(11,12)13/h2-3H,1H3
chave InChI
NCYOUQAQRFQEBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/087623.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/087623.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)