Documentos Principais
MAT379357459
Matrix Scientific
2-Methoxy-5-pyrimidin-5-ylbenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-methoxy-5-(5-pyrimidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c1-16-12-3-2-9(4-10(12)7-15)11-5-13-8-14-6-11/h2-8H,1H3
chave InChI
BTQNEGKTJZGCPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/081594.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/081594.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)