Documentos Principais
MAT379356357
Matrix Scientific
7-Chloro-2-ethyl-5-methyl[1,2,4]triazolo-[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.64
Número MDL:
Iupac Name
7-chloro-2-ethyl-5-methylene-4,5-dihydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9ClN4/c1-3-7-11-8-10-5(2)4-6(9)13(8)12-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,11,12)
chave InChI
BLWYPCLRCIQEPM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080500.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080500.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)