Documentos Principais
MAT379356290
Matrix Scientific
1,6-Diphenylhexane-1,3,4,6-tetrone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
294.31
Número MDL:
Iupac Name
(2Z,4Z)-3,4-dihydroxy-1,6-diphenyl-2,4-hexadiene-1,6-dione
Inchi Code
1S/C18H14O4/c19-15(13-7-3-1-4-8-13)11-17(21)18(22)12-16(20)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
DXOCHFDLWWHNBR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080433.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080433.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)