Documentos Principais
MAT333120696
Matrix Scientific
3,5-Dimethyl-4-(phenoxymethyl)isoxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-(phenoxymethyl)isoxazole
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-9-12(10(2)15-13-9)8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3
chave InChI
USUHCZGGIBTHLA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/065527.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/065527.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)