Documentos Principais
MAT333117209
Matrix Scientific
2-Ethoxy-3-methoxybenzoyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.65
Número MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-3-14-9-7(10(11)12)5-4-6-8(9)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
chave InChI
QNWBKBUDIBNWER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/062029.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/062029.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)