Documentos Principais
MAT333116583
Matrix Scientific
(1-Cyclohexylpyrrolidin-3-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(1-cyclohexyl-3-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H21NO/c13-9-10-6-7-12(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h10-11,13H,1-9H2
chave InChI
UQWOCKWHWBXITR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061403.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061403.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)