Documentos Principais
MAT333116519
Matrix Scientific
4-[(4-Nitrobenzoyl)amino]benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
286.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-[(4-nitrobenzoyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O5/c17-13(9-3-7-12(8-4-9)16(20)21)15-11-5-1-10(2-6-11)14(18)19/h1-8H,(H,15,17)(H,18,19)
chave InChI
NJLQPAFIERANQX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061339.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061339.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)