Documentos Principais
MAT267322183
Matrix Scientific
Ethyl 1-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-4-piperidinecarboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
300.4
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 1-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O4/c1-5-20-13(18)12-6-9-17(10-7-12)11-8-16-14(19)21-15(2,3)4/h12H,5-11H2,1-4H3,(H,16,19)
chave InChI
AIHSGAZQMZQXDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/054891.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/054891.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)