Documentos Principais
MAT234723109
Matrix Scientific
3-[(4-Methylbenzyl)oxy]piperidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.76
Número MDL:
Iupac Name
3-[(4-methylbenzyl)oxy]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-4-6-12(7-5-11)10-15-13-3-2-8-14-9-13;/h4-7,13-14H,2-3,8-10H2,1H3;1H
chave InChI
CGTYNFFAURNDLS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023165.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023165.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)