Documentos Principais
MAT234723105
Matrix Scientific
3-(2-Cyclohexylethoxy)piperidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.81
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-cyclohexylethoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H25NO.ClH/c1-2-5-12(6-3-1)8-10-15-13-7-4-9-14-11-13;/h12-14H,1-11H2;1H
chave InChI
AAKMOXQYGQLSID-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023147.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023147.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)