Documentos Principais
MAT196007335
Matrix Scientific
1-Ethyl-4-(piperidin-4-ylmethyl)piperazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.35
Número MDL:
Iupac Name
1-ethyl-4-(4-piperidinylmethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H25N3/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)11-12-3-5-13-6-4-12/h12-13H,2-11H2,1H3
chave InChI
XOPNLLWZWMVFOT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038528.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038528.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)