Documentos Principais
MAT196007264
Matrix Scientific
[1-(2,5-Dimethylbenzyl)piperidin-4-yl]methylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.37
Número MDL:
Iupac Name
[1-(2,5-dimethylbenzyl)-4-piperidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C15H24N2/c1-12-3-4-13(2)15(9-12)11-17-7-5-14(10-16)6-8-17/h3-4,9,14H,5-8,10-11,16H2,1-2H3
chave InChI
HJXORANFTYABRY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038457.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038457.html