Documentos Principais
MAT196006230
Matrix Scientific
2-(1-Adamantylamino)ethanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.3
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-adamantylamino)ethanol
Inchi Code
1S/C12H21NO/c14-2-1-13-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,13-14H,1-8H2
chave InChI
CYDWIRQXNVCQBX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/037436.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/037436.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)