Documentos Principais
MAT184123005
Matrix Scientific
2-(4-Chloro-phenyl)-pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.64
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O2/c12-9-3-1-7(2-4-9)10-13-5-8(6-14-10)11(15)16/h1-6H,(H,15,16)
chave InChI
CYZDFCOGTAHKJY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/033685.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033685.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)