Documentos Principais
MAT184122783
Matrix Scientific
4-p-Tolyl-2H-pyrazol-3-ylamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.68
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.ClH/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-12-13-10(9)11;/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13);1H
chave InChI
BGJNYTKFKKJGDN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034251.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034251.html